Learn More
Kontes™ Membranfiltrierungs-Laborgefäße
Artikelnummer. 11848522
Change view
Click to view available options
Typ:
Flasche (2 l)
Flasche (4 l)
Halterung
Trichter (1 l)
Trichter (300 ml)
Trichter (500 ml)
Trichter(500 mL), Flasche (2 L)
Material:
Glas
Glas mit Fritte
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Material unitSize
11848522 Trichter (1 l) Glas 1 Stück
11739055 Halterung Glas mit Fritte 1 Stück
11888512 Flasche (2 l) Glas -
11828502 Trichter (500 ml) Glas -
11818522 Trichter (300 ml) Glas 1 Stück
11729055 Flasche (4 l) Glas 1 Stück
10096144 Trichter(500 mL), Flasche (2 L) Glas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11848522 Lieferant Kimble Chase Lieferanten-Nr. 9537810000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Routinefiltration von korrosiven Flüssigkeiten und die Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungen.
  • Die Schliffmanschette beseitigt die Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neopren-Stopfen auftreten kann
  • Der Stützfuß verfügt über eine Glasfritte mit grober Porosität und einen integrierten Vakuumanschluss, der sich oberhalb der Tropfspitze befindet, um eine Kontamination der Vakuumleitung mit Filtrattröpfchen zu verhindern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrofilterapparat
Material Glas
Typ Trichter (1 l)
Volumen (metrisch) 1 l
Länge (metrisch) 47 mm