Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ NMR-Trichterteile aus Polypropylen
Beschreibung
- Polypropylen-Luer-Anschluss für die Verwendung mit DISPOSAFLEX™ Säulen
- 50er-Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 9 mL |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Disposaflex™ Säule, Organischer Chemie-Bausatz |
| Menge | 50/Cs. |
| Produkttyp | Behälter |