Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Reaktionsgefäß mit Kühlmantel
Beschreibung
Die offene Oberseite ermöglicht einen einfachen Zugriff auf konzentrierte Restproben.
- Die konische untere Innenfläche verhindert Ausdrehen bei der Verwendung eines eiförmigen magnetischen PTFE-Rührstabs.
- Der Mantel verfügt über gezackte 3/8 Zoll-Schlauchanschlüsse.
- Erfüllt die Vorgaben der ASTM Spezifikation E960, Typ I
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1.69 oz. |
| Beschreibung | Verbindung: 0.37 Zoll gezackter Schlauch |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.45 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.7 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7 cm |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboranwendungen, die eine Vielzahl temperaturabhängiger Reaktionen erfordern und in biologischen und chemischen Reaktionen nützlich sind, einschließlich Titrationen, Enzymverdauung und synthetischer organischer Reaktionen |
| Innenhöhe (angloamerikanisch) | 2.16 Zoll |
| Mehr anzeigen |