Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ ULTRA-WARE 2 μm Einlassfilter Bottom-of-the-Bottle, Edelstahl, für 0,125 in. Schläuche
Artikelnummer. 12983521
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
44,45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
12983521 44,45 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12983521 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 9539161002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 €
    142.45 € / 1 Stück
    Sparen 31.55 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
KIMBLE™ KONTES™ ULTRA-WARE 2 μm Einlassfilter Bottom-of-the-Bottle, Edelstahl, für 0,125 in. Rohre. KIMBLE™ KONTES™ ULTRA-WARE 2 μm Einlassfilter Bottom-of-the-Bottle ist ein Edelstahl-Lösungsmittel-Einlassfilter mit 0,25-28 PEEK mm Mutter und Ferrule für den Anschluss an 0,125 in. Rohr. OD 0,50 in., Länge 1,75 in. S
  • 2 μm ULTRA-WARE Einlassfilter Bottom-of-the-Bottle™
  • Edelstahlkonstruktion mit 1/4-28 PEEK Sattel
  • Ferrule für Anschluss an 0,125 in. Rohre enthalten
  • OD 1/2 in., Länge 1-3/4 in.
  • Einzel verkauft (Kastenzahl: 1)
Spezifikation
Typ Filter
Innendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Zur Verwendung mit Ultra-Ware™ Standardausführung Rohrverschraubungssatz
Gesamtlänge (metrisch) 44,45 mm
Material Edelstahl