missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ersatzsepten aus PTFE/Silikon
Click to view available options
Verschlussgröße:
Für Gewindekappe Größe 24
Dicke:
0.010 in. (PTFE), 0.090 in. (Silikonkautschuk)
Packungsgröße:
24 Stück
Beschreibung
- Hervorragend geeignet für die Verwendung mit oben offenen Verschlüssen, um mit einer Spritze auf den Behälterinhalt zuzugreifen
- Äußerst chemikalienbeständige PTFE-Beschichtung zum Schutz der Unversehrtheit des Inhalts
- Die Rückseite aus Silikonkautschuk ermöglicht ein wiederholtes Durchstechen der Dichtung
- Beständig gegen Durchstiche
- Autoklavierbar
- Empfohlen für den Einsatz in allen Autosamplern mit Schraubgewindefläschchen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | Für Gewindekappe Größe 24 |
| Produkttyp | Septa |
| Material | Silikonkautschuk, PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bewahrung der Integrität des Inhalts durch Oberfläche aus PTFE mit hoher chemischer Beständigkeit: Rückseite aus Silikonkautschuk gestattet wiederholte Punktion der Dichtung |
| Dicke | 0.010 in. (PTFE), 0.090 in. (Silikonkautschuk) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kontes™ NMR-Röhrchen mit K8976350800- und K897735130-Gewinde und oben offener Verschlusskappe mit 24 mm-Gewinde, für alle Autosampler, die Schraubgewindefläschchen verwenden |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur