Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Schlenk-Vakuumleitung mit Hochvakuumventil
Artikelnummer. p-3245890
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
4,72 in.
5,9 in.
6,49 in.
Breite (angloamerikanisch):
2.55 Zoll
2,75 in.
2.95 Zoll
3.14 Zoll
Höhe (angloamerikanisch):
3.93 Zoll
4,72 in.
5,9 in.
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) unitSize
11815115 6,49 in. 2.55 Zoll 3.93 Zoll 1 Stück
11848532 5,9 in. 3.14 Zoll 5,9 in. 1 Stück
11880014 6,49 in. 2,75 in. 3.93 Zoll -
11838532 4,72 in. 2.95 Zoll 4,72 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11815115 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 2187100015
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Geeignet für den Einsatz mit K216050 oder K-216060 Verteilern
  • Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A
Material Borosilikatglas
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,74 in.
Außendurchmesser (metrisch) 1.9 cm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 6,49 in.
Gesamtlänge (metrisch) 16.5 cm
Zur Verwendung mit 216050 oder 216060 Verteiler
Breite (metrisch) 6.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 2.55 Zoll
Höhe (metrisch) 10 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3.93 Zoll
Enthält Hi-Vac™ Ventil, Ventilstecker
Produkttyp Vakuumschlauch