Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheit mit Glashalterung mit Fritte und Schliffmanschette (90mm)
Artikelnummer. p-4910434
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11867513 1 l 1 Stück
11877513 2 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11867513 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 9538250090
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entwickelt für die Filtrationsanalyse großer Volumina von korrosiven Flüssigkeiten oder Proben mit hoher Partikelbelastung, die dazu neigen, einen Filter mit einem Durchmesser von 47 mm zu verstopfen
Diese Einheit wird auch für das Filtern großer Volumina von HPLC-Lösungsmitteln empfohlen.
  • Die Schliffmanschette verhindert die Möglichkeit einer Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neoprenstopfen auftreten kann
      Jedes Gerät wird mit 1000 ml-Trichter, 90 mm, 40 bis 60 Micron Porosität, Glasstützbasis mit Fritte, eloxierter Aluminiumklemme und Filtrationskolben geliefert
    • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glas
Typ Mikrofiltrationsanlage
Volumen (metrisch) 1 l