Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheit mit Glashalterung mit Fritte und Schliffmanschette (90mm)
Artikelnummer. 11867513
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11867513
Marke: DWK Life Sciences 9538250090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Filtrationsanalyse großer Volumina von korrosiven Flüssigkeiten oder Proben mit hoher Partikelbelastung, die dazu neigen, einen Filter mit einem Durchmesser von 47 mm zu verstopfen
Diese Einheit wird auch für das Filtern großer Volumina von HPLC-Lösungsmitteln empfohlen.
  • Die Schliffmanschette verhindert die Möglichkeit einer Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neoprenstopfen auftreten kann
      Jedes Gerät wird mit 1000 ml-Trichter, 90 mm, 40 bis 60 Micron Porosität, Glasstützbasis mit Fritte, eloxierter Aluminiumklemme und Filtrationskolben geliefert
    • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Glas
Typ Microfiltration Assembly
Volumen (metrisch) 1 l