Learn More
DWK Life Sciences FILTERHALTER EDELSTAHL 300ML 47MM
Artikelnummer. 11848482
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
300 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11848482 300 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11848482 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 9538050000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zur Aufnahme von Probenflüssigkeiten bis 500 ml für die Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert
Mit einem Halter aus Edelstahl und verwendet zur Filtration von viskosen oder proteinhaltigen Lösungen oder zur Herstellung von hochreinem Filtrat.
  • Mit einem Stützsieb aus Edelstahl 304, einer Stützsiebdichtung aus PTFE, einem Glassockel, einem graduierten 300 ml-Trichter, einer Klemme aus eloxiertem Aluminium und einem #8-Silikonstopfen
  • Die Graduierungen der Trichter befinden sich in Schritten von 25 ml bei 100 bis 250 ml
  • Die Vorfiltergröße beträgt 35 mm.
  • Die ungefähre Filterfläche beträgt 9.6 cm2
  • 80 x 80-Netz aus Edelstahl 304, Öffnungsgröße 0.0055 in., offener Bereich 19.4 % , Kabelstärke 0.007 in.
  • Der Anschluss an den als Zubehör erhältlichen 1 l-Filterkolben erfolgt mit einem #8-Silikonstopfen
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl (316)
Volumen (metrisch) 300 mL
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 22,9 cm