Learn More
DWK Life Sciences FILTRATIONSEINHEIT GLAS 4L
Artikelnummer. 11898512
Change view
Click to view available options
Mikrofiltrationseinheit, 47 mm-Filterhalter mit Kolben, Trichter: 300 ml, Trägermaterial: 316 SS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11898512 Mikrofiltrationseinheit, 47 mm-Filterhalter mit Kolben, Trichter: 300 ml, Trägermaterial: 316 SS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11898512 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 9538551047
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Empfohlen beim Filtern viskoser oder proteinöser Lösungen, um die maximale Durchflussrate zu erzielen
  • Dieser Apparat dient auch zur Herstellung von ultrasauberem Filtrat, da der Filter keine Partikel in das Filtrat gelangen lässt.
  • Die Schliffmanschette beseitigt eine mögliche Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neopren-Stopfen auftreten kann.
  • Jedes Gerät wird mit einem Trichter, einer eloxierten Aluminiumklammer, einem Stützsieb aus Edelstahl, einer Dichtung aus PTFE, einem 47 mm-Glasstützsockel mit Fritte und einem Filtrationskolben geliefert.
  • 80 x 80-Netz aus Edelstahl 304, Öffnungsgröße 0.0055 in., offener Bereich 19.4 % , Kabelstärke 0.007 in.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl (316)
Typ Mikrofiltrationsanlage
Volumen (metrisch) 1 l
Breite (angloamerikanisch) 5.37 Zoll
Breite (metrisch) 11,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 17 in.
Höhe (metrisch) 43 cm