Learn More
DWK Life Sciences FITLRATIONSEINHEIT 1L SIEB EDELST EDELST
Artikelnummer. 11897513
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11897513 1 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11897513 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 9538551090
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Empfohlen bei der Filterung großer Mengen viskoser oder proteinöser Lösungen, um die maximale Durchflussrate zu erzielen
  • Dieses Gerät dient auch zur Herstellung von ultrasauberem Filtrat, da der Filter keine Partikel in das Filtrat gelangen lässt.
  • Jeder Apparat wird mit Stützsieb aus Edelstahl, Glasstützfuß, 1000 ml-Trichter, eloxierter Aluminiumklammer und Filtrationskolben geliefert.
  • 80 x 80-Netz aus Edelstahl 304, Öffnungsgröße 0.0055 in., offener Bereich 19.4 % , Kabelstärke 0.007 in.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Edelstahl (316)
Typ Mikrofiltrationsanlage
Volumen (metrisch) 1 l
Breite (angloamerikanisch) 6.25 Zoll
Breite (metrisch) 16,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 20,25 in.
Höhe (metrisch) 51,5 cm