Learn More
Bode Chemie™ Korsolex Basic Gerätedesinfektionsmittel
Artikelnummer. 10004280
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 L
5 l
Packungsgröße:
4 Stück
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10004280 5 l 5 Liter
15203029 2 L 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10004280 Lieferant Bode Chemie™ Lieferanten-Nr. 9801527
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Produkttyp Gerätedesinfektionsmittel
Form Flüssig
Aussehen Grün
Zertifizierung/Konformität VAH, MDD
Material Wirksame Bestandteile in 100 g: Glutaral 15,2 g, (Ethylendioxy) Dimethanol 19,7 g, andere Bestandteile: S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wärmeempfindliche und hitzebeständige Geräte
Volumen (metrisch) 5 l