Learn More
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer-Lösung, Bikarbonat-gepuffert
Artikelnummer. 15418769
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15418769 500 ml 500 Milliliter
15428769 1L 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 15418769
Marke: Thermo Scientific Chemicals J67591.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml