Learn More
KRN7000, TRC
Artikelnummer. 30012582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012582 0.5 mg 0.50 Milligramm
30003611 10 mg 10 Milligramm
30012426 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012582 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK6600000.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158021-47-7
Summenformel C50 H99 N O9
Molekulargewicht (g/mol) 858.32
IUPAC-Name N-[(2S,3S,4R)-3,4-Dihydroxy-1-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]Oxyoctadekan-2-yl]Hexacosanamid
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material KRN7000
Menge 0.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C50H99NO9/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-45(54)51-42(41-59-50-49(58)48(57)47(56)44(40-52)60-50)46(55)43(53)38-36-34-32-30-28-16-14-12-10-8-6-4-2/h42-44,46-50,52-53,55-58H,3-41H2,1-2H3,(H,51,54)/t42-,43+,44+,46-,47-,48-,49+,50-/m0/s1
Formelmasse 857.732