Learn More
Kryptofix™ 222, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523094 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10523094 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10561511 1 g Glasflasche 1 Gramm
11996821 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10523094
Marke: Thermo Scientific Acros 291952500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 23978-09-8 | C18H36N2O6 | 376.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23978-09-8
Summenformel C18H36N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 376.49
MDL-Nummer MFCD00005111
InChI-Schlüssel AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym kryptofix 222, 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.8 hexacosane, cryptating agent 222, cryptand 222, cryptofix 222, kriptofix 222, cryptate 222, ligand 222, kryptand 222, cryptand c 222
PubChem CID 72801
IUPAC-Name 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
SMILES C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kryptofix* 222
Schmelzpunkt 68.0°C to 72.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Merck Index 15,2596
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethylether and,chloroform
Formelmasse 376.48
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kryptofix 222
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo [8.8.8]hexacosane