Learn More
IKA™ KS 130 Control NOL
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16248191 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
16248191 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16248191 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004278200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kleiner, leiser Schüttler mit der idealen Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 2 kg.
  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • Eine digitale Anzeige ermöglicht das Ablesen von Drehzahl, Zeitschaltuhr und Betriebsarten.
  • Elektronische Zeitumschaltuhr: 0 bis 9 h 59 min oder Dauerbetrieb (endlos)
  • Alle Funktionen können mit labworldsoft™ gesteuert und dokumentiert werden.
  • Sonderausführung mit umgekehrter Drehrichtung auf Anfrage
  • Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 0 bis 800 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 50 °C
Wirkleistung 45 W
Produkttyp Orbitalschüttler
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 316 x 270 x 98 mm
Gewicht (metrisch) 9,8 kg
Display LCD-Anzeige