Learn More
IKA™ Inkubationsschüttler KS 3000 i control
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15194703 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Drehzahlbereich:
10 bis 500 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15194703
Marke: IKA™ 0003940000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diesen innovativen Inkubationsschüttler für den unbeaufsichtigten Betrieb in einer temperaturkontrollierten Umgebung. Die IKA™ KS 3000 i Schüttler verfügen über ein großes LED-Display für Geschwindigkeits- und Zeiteinstellungen.
  • Steuerung mit antimikrobieller Beschichtung zur Verhinderung von Bakterienausbreitung
  • Integrierte PID-Temperaturregelung (Verwendung von zwei PT1000 Temperatursensoren)
  • Anschlussdose im Arbeitsbereich für einen zusätzlichen Temperatursensor, z. B. PT1000.60
  • Elektronische Temperatur- und Drehzahlregelung
  • Elektronischer Zeitschalter: 0 bis 999 h (Einstellung in Minuten oder Stunden)
  • Optionaler eingebauter Kühler für den Anschluss an eine externe Kühleinheit, z. B. KV 600
  • Gerät schaltet sich bei Störungen automatisch aus und stoppt automatisch, wenn die Haube angehoben wird
  • Auffangtablett mit Ablaufschlauch an der Rückseite des Geräts
  • Einfacher Betrieb
  • Alle Funktionen können mit labworldsoft gesteuert und dokumentiert werden
  • Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Drehzahlbereich 10 bis 500 U/min
Spannung 100/115/230 V
Temperaturbereich (metrisch) 5°C bis 80°C
Wirkleistung 1120 W
Aufnahmevermögen 50 l
Produkttyp Schüttler
Zertifizierung/Konformität IP 30 DIN EN 60529
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 695 mm
Höhe (metrisch) 430 mm
Breite (metrisch) 465 mm
Gewicht (metrisch) 35 kg
Modell KS 3000 i Steuerung:
Display LED
Luftfeuchtigkeitsbereich 0.8
Schnittstelle RS-232
Zeitschaltbereich 0 Min. bis 999 Std.
Gewährleistung und Service 24 Monate