Learn More
IKA™ KS 4000 i Inkubatorschüttler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10532724 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
525 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10532724
Marke: IKA™ 0003510000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Inkubatorschüttler ermöglichen einen unbeaufsichtigten Betrieb in einer Umgebung mit Temperaturkontrolle.
Der Inkubatorschüttler ermöglicht einen unbeaufsichtigten Betrieb in einer Umgebung mit Temperaturkontrolle.
  • Große LED-Anzeige für Geschwindigkeits- und Zeiteinstellungen
  • Steuerung mit antimikrobieller Beschichtung zur Verhinderung von Bakterienausbreitung
  • Integrierte PID-Temperaturregelung (Verwendung von zwei Pt1000 Temperatursensoren)
  • Anschlussdose im Arbeitsbereich für einen zusätzlichen Temperatursensor, z. B. Pt1000.60
  • Elektronische Temperatur- und Drehzahlregelung
  • Elektronischer Zeitschalter: 0 min bis 999 h (Einstellung in Minuten oder Stunden)
  • Optionaler eingebauter Kühler für den Anschluss an eine externe Kühleinheit, z. B. KV 600
  • Gerät schaltet sich bei Störung automatisch aus
  • Das Gerät stoppt automatisch, wenn die Haube angehoben wird
  • Auffangtablett mit Ablaufschlauch an der Rückseite des Geräts
  • Einfacher Betrieb
  • Alle Funktionen können mit der Software labworldsoft™ gesteuert und dokumentiert werden
  • Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten – Zubehör bei Bedarf bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 20 mm
Tragkraft (metrisch) 20 kg
Drehzahlbereich 10 bis 500 U/min
Elektrische Anforderungen 230/115/100 V, 50/60 Hz, 1120 W
Spannung 100/115/230 V
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5°C bis 80°C
Wirkleistung 1120 W
Aufnahmevermögen 90 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Zertifizierung/Konformität IP 30 DIN EN 60529
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 750 mm
Höhe (metrisch) 525 mm
Breite (metrisch) 580 mm
Gewicht (metrisch) 50 kg
Modell KS 4000 i Steuerung:
Display LED
Luftfeuchtigkeitsbereich 0.8
Schnittstelle RS-232
Zeitschaltbereich 0 Min. bis 999 Std.
Gewährleistung und Service 24 Monate