Learn More
IKA™ KS 4000 ic control Inkubationsschüttler mit eingebautem Kühler
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Drehzahlbereich:
10 bis 500 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Neuer Inkubationsschüttler im innovativen Design für den unüberwachten Betrieb, in einer temperaturkontrollierten Umgebung.
Grosse LED Anzeige für Drehzahl- und Zeiteinstellung
Bedienelemente mit antimikrobieller Beschichtung zur Keimreduzierung
Intergrierte PID Temperaturregelung (Einsatz von zwei PT 1000 Temperaturmessfühlern)
Innerhalb des Arbeitsraumes liegende Anschlussdose für den Einsatz eines zusätzlichen Temperaturmessfühlers z.B. PT 1000.60
Elektronische Regelung von Temperatur und Drehzahl
Elektronische Zeitschaltuhr: 0 999 h (Minuten- und Stundeneinstellung möglich)
KS 4000 ic mit eingebauter Kühlschlange zum Anschluss an ein externes Kühlgerät, z.B. KV 600
Gerät schaltet bei Störungen automatisch ab
Gerät stoppt automatisch bei geöffneter Haube
Auffangwanne mit Ablaufschlauch an der Geräterückseite
Mit der Software labworldsoft™ können sämtliche Funktionen gesteuert und dokumentiert werden
Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechende Aufsätze mitbestellen
Typ: Inkubationsschüttler KS 4000 i control mit eingebautem Kühler
Grosse LED Anzeige für Drehzahl- und Zeiteinstellung
Bedienelemente mit antimikrobieller Beschichtung zur Keimreduzierung
Intergrierte PID Temperaturregelung (Einsatz von zwei PT 1000 Temperaturmessfühlern)
Innerhalb des Arbeitsraumes liegende Anschlussdose für den Einsatz eines zusätzlichen Temperaturmessfühlers z.B. PT 1000.60
Elektronische Regelung von Temperatur und Drehzahl
Elektronische Zeitschaltuhr: 0 999 h (Minuten- und Stundeneinstellung möglich)
KS 4000 ic mit eingebauter Kühlschlange zum Anschluss an ein externes Kühlgerät, z.B. KV 600
Gerät schaltet bei Störungen automatisch ab
Gerät stoppt automatisch bei geöffneter Haube
Auffangwanne mit Ablaufschlauch an der Geräterückseite
Mit der Software labworldsoft™ können sämtliche Funktionen gesteuert und dokumentiert werden
Aufsätze nicht im Lieferumfang enthalten, bitte entsprechende Aufsätze mitbestellen
Typ: Inkubationsschüttler KS 4000 i control mit eingebautem Kühler
Specifications
Specifications
| Drehzahlbereich | 10 bis 500 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230/115/100 V, 50/60 Hz, 1120 W |
| Spannung | 100/115/230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10°C bis +80°C |
| Wirkleistung | 1120 W |
| Aufnahmevermögen | 90 l |
| Produkttyp | Thermostabiler Schüttler |
| Zertifizierung/Konformität | IP 30 DIN EN 60529 |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 750 mm |
| Show More |