Learn More
KS 5 μS Test- und Kalibrierstandards, WTW™
Artikelnummer. 10123502
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10123502 250 mL 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10123502
Marke: WTW 300580
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einfache Geräteprüfung durch hochpräzise Prüfwiderstände aufgrund von optimaler Messsicherheit durch rückführbare Standardlösungen der PTB/NIST.
  • Kalibrier- und Testmaterial für Leitfähigkeitsmessungen
  • Prüfwiderstände und Kalibrierlösungen zur Prüfung von Messgeräten mit Leitfähigkeitsfunktion sowie zur Kalibrierung der Systeme von Geräten und Leitfähigkeitsmesszellen
  • Optimale Messsicherheit durch PTB/NIST-rückführbare Standardlösungen
  • Einfache Geräteprüfung durch hochpräzise Prüfwiderstände
  • Pharmacopeia-konforme Testkits
  • Test- und Kalibrierungsstandard 5 μS/cm bei 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Borosilikatglas
Dichte 1.2 g/cm3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Siedepunkt 120 °C
Menge 250 mL