Learn More
Ansell KSR™ Vinylbeschichtete Handschuhe
Click to view available options
Größe:
10
7
7,5
8
9
Beschreibung
- Überziehbare Bündchen für leichtes An- und Ausziehen
- Ideal für langen Tragezeiten bei Anwendungen mit leichter Beanspruchung
- Verbesserter Griff für die Handhabung kleiner, komplexer Objekte
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Coating Material | PVC |
Farbe | Gelbbraun |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 2121A |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Untersuchung, Montage und Metallverarbeitung |
Art der Handschuhstulpe | Offen |