Learn More
Klever Schneider metalldetektierbar
Artikelnummer. 17718987
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17718987 Blau 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17718987 Lieferant Klever Lieferanten-Nr. KCJ1MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.71 €
    256.72 € / 50 Stück
    Sparen 42.99 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Klever Kutter ist unser Allrounder! Und der Urvater aller Sicherheitsschneider mit verdeckter Klinge! Klein, handlich, vielseitig und besonders sicher!
  • Höchste Sicherheit, schützt Anwender und Waren gleichzeitig.
  • Doppelklingenkopf, daher besonders wirtschaftlich.
  • Einwegprodukt
  • Unsere metalldetektierbare Ausführung, speziell konzipiert für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie.
  • Ideal für einfache Wellpappe, Karton, Folie, Klebeband, Lieferscheinbeutel, Umreifungsband, Papier, Schnur usw.
  • Mit praktischer Öse zum Befestigen eines Tragebandes oder zum Aufhängen.
Spezifikation
Produkttyp Schneider metalldetektierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konzipiert für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Farbe Blau
Menge 10/Packung