missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Kv1.3 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18632639 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL
Artikelnummer.
18632639 0.1 mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18632639

Marke: Novus Biologicals™ NBP248533PEP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Competition
Zusammensetzung PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 3738
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 26 kDa
Menge 0.1 mL
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias HGK5, HLK3KV1.3, HPCN3PCN3, HUKIII, Kv1.3, MK3, potassium channel 3, potassium voltage-gated channel subfamily A member 3, potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 3, type n potassium channel, Voltage-gated K(+) channel HuKIII, voltage-gated potassium channel protein Kv1.3, Voltage-gated potassium channel subunit Kv1.3
Gensymbol KCNA3
Inhibitor-Eigenschaften This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-48533. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Forschungskategorie Signal Transduction
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein Kv1.3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.