missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Kv5.1 Polyclonal antibody specifically detects Kv5.1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Kv5.1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol |
| Gen-Alias | IK8, kH1, KV5.1, MGC33316, potassium channel KH1, potassium channel Kv5.1, potassium voltage-gated channel subfamily F member 1, potassium voltage-gated channel, subfamily F, member 1, voltage-gated potassium channel subunit Kv5.1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PICFKNEMDFWKVDLKFLDDCCKSHLSEKREELEEIARRVQLILDDLGVDA |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?