Learn More
Kv9.3 Antibody, FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18600076 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
18600076 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18600076 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP305922F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Kv9.3 Polyclonal specifically detects Kv9.3 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Kv9.3
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Wirtsspezies Rabbit
Gen-ID (Entrez) 3790
Produkttyp Antibody
Form Purified
Produktlinie Novus