Learn More
Masterflex™ Kynar-Schlauch
Artikelnummer. 11723149
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
12.8 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11723149 12.8 mm 1 Stück
11733149 16 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11723149
Marke: Masterflex™ 9510012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für hochreine Anwendungen und Transfers korrosiver Chemikalien, eine kostengünstige Alternative zu Fluoropolymer-Schläuchen
  • Das Polyvinylidenfluorid (PVDF) ist knickbeständig.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
  • Geruchlos, ungiftig und durchscheinend.
  • Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Anforderungen gemäß USP 23, Klasse VI, und USDA.
    Temperaturbereich: -40 bis +260 °F (-40 bis +127 °C).
  • Sterilisierbar im Autoklav und mit Gammabestrahlung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Harz: ADCF; DEHP-frei; Phthalat-frei; FDA; USP; Europäisches Arzneibuch; NSF-61; 3A; NSF-51
Innendurchmesser (metrisch) 12.8 mm
Material Kynar PVDF
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (metrisch) 7.6 m
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Sterilisationsmethode Autoklav, Gammabestrahlung
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 145 psi
Max. Operating Temperature (English) 260 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 126 °C