Beschreibung
Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO Polyclonal specifically detects Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | O15229 |
| Gen-Alias | kynurenine 3-monooxygenase (kynurenine 3-hydroxylase) |
| Gensymbole | KMO |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |