Learn More
Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18495031 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18495031 25 μL 25 Mikroliter
18286637 0.1 mL 0.10 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 18495031
Marke: Novus Biologicals NBP18633525ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO Polyclonal specifically detects Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer O15229
Gen-Alias kynurenine 3-monooxygenase (kynurenine 3-hydroxylase)
Gensymbole KMO
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GLVGSLQACFLAKRNFQIDVYEAREDTRVATFTRGRSINLALSHRGRQALKAVGLEDQIVSQGIPMRARMIHSLSGKKSAIPYGTKSQYILSVSRENLNKDLLTAAEKYPNVKMHFNHR
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Neurodegeneration, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8564
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG