missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18218952 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18218952 0.1 mg 0.10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18218952

Marke: Novus Biologicals NBP144264

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO Polyclonal specifically detects Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.07 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/ml, ELISA 1:20000-1:60000, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500
Zusammensetzung 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 50% (v/v) Glycerol with No Preservative
Gen-Alias kynurenine 3-monooxygenase (kynurenine 3-hydroxylase)
Gensymbole KMO
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Kynurenine 3-Monooxygenase/Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO Antibody was prepared from whole rabbit serum produced by repeated immunizations with a synthetic peptide corresponding to an internal region surrounding 200-300aa of the mouse Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO chain. (Uniprot: O15229)
Molekulargewicht des Antigens 55.81 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Neurodegeneration, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8564
Testspezifität This antibody is specific to KMO
Rekonstitution Reconstitute with 185 ml of water to desired concentration and for immediate usage.
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C short term. Aliquot and store at -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.