Learn More
L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethylechlormethyleketon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10209213 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10209213 5 g Glasflasche 5 Gramm
10093080 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209213 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 227800050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 402-71-1 | C17H18ClNO3S | 351.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-71-1
Summenformel C17H18ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 351.85
MDL-Nummer MFCD00000935
InChI-Schlüssel MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Synonym tpck, tos-phe-ch2cl, tosylphenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanyl chloromethyl ketone, n-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, n-p-tosyl-l-phenylalanine chloromethyl ketone, l-1-tosylamido-2-phenylethyl chloromethyl ketone, l-n-alpha-chloroacetyl phenethyl-p-toluenesulfonamide, tos-phe-chloromethylketone, chembl60718
PubChem CID 439647
ChEBI CHEBI:9642
IUPAC-Name N-[(2S)-4-Chloro-3-Oxo-1-Phenylbutan-2-yl]-4-Methylbenzolsulfonamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-1-4′-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone
Schmelzpunkt 105°C to 109°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(NHSO2C6H4CH3)COCH2Cl
Menge 5 g
Spezifischer Drehzustand −86° (20°C )
Spezifische Drehung -86
Formelmasse 351.84
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone
Signalwort
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.