missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
0.01 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 |
| CAS | 1331889-36-1 |
| Summenformel | C6 2H9 H4 N O2 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | (2 S)-2-Amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid, L-Norleucine-d9, L-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 S)-2-amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.23 |
| Formelmasse | 140.1511 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur