Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-(+)-2-Phenylglycin, 98+ %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-(+)-2-Phenylglycine |
| Schmelzpunkt | 288°C (decomposition) |
| Beilstein | 2208675 |
| Merck Index | 14,7291 |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 151.17 |
| Optische Drehung | +156° (c=1 in 1N HCl) |
| Reinheit (%) | ≥98% |