Learn More
L-(+)-2-Phenylglycine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Phenylglycine |
| CAS | 2935-35-5 |
| Summenformel | C8 H9 N O2 |
| Synonym | L-(+)-2-Phenylglycine, Benzeneacetic acid, α-amino-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-amino-, (S)-, Glycine, 2-phenyl-, L- (8CI), (αS)-α-Aminobenzeneacetic acid, (+)-Phenylglycine, (2S)-2-Amino-2-phenylacetic acid, (2S)-2-Azaniumyl-2-phenylacetate, (S)-(+)-2-Phenylglycine, (S)-(+)-Phenylglycine, (S)-2-Amino-2-(phenyl)acetic acid, (S)-2-Amino-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-Amino(phenyl)acetic acid, (S)-Phenylglycine, (S)-α-Aminobenzeneacetic acid, L(+)-α-Phenylglycine, L-(+)-Phenylglycine, L-(+)-α-Aminophenylacetic acid, L-2-Phenylglycine, L-α-Aminophenylacetic acid, L-α-Phenylglycine, NSC 206293, S-(+)-α-Phenylglycine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,9H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@H](C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | (2S)-2-amino-2-phenylacetic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.1626 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 151.0633 |
| Mehr anzeigen |