Learn More
L-(-)-3-Phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11403737 1 g 1 Gramm
11413737 5 g 5 Gramm
11423737 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18203.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 20312-36-1 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
L-(-)-3-Phenyllactic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-(-)-3-Phenylessigsäure wird als pharmazeutisches Intermediat verwendet.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Wasser ergibt eine sehr schwache Trübung. 
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20312-36-1
Summenformel C9H9O3
Molekulargewicht (g/mol) 165.17
MDL-Nummer MFCD00004244
InChI-Schlüssel VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
Synonym l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 444718
ChEBI CHEBI:43065
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
SMILES O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-3-Phenyllactic acid
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Menge 1 g
Beilstein 2209792
Optische Drehung −24° (c=1 in Water)
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%