Learn More
L(-)-3-Phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10113440 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10113440 1 g Glasflasche 1 Gramm
10133440 5 g Glasflasche 5 Gramm
10782885 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10113440 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150920010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20312-36-1 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20312-36-1
Summenformel C9H9O3
Molekulargewicht (g/mol) 165.17
MDL-Nummer MFCD00004244
InChI-Schlüssel VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
Synonym l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
PubChem CID 444718
ChEBI CHEBI:43065
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
SMILES O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-3-Phenyllactic acid
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(OH)CO2H
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand −18.50° (24°C c=1,CH3COOH)
Spezifische Drehung -18.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Flocken