Learn More
L-(-)-3-Phenyllactat, TRC
Artikelnummer. 30421633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421633 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421633 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3355532.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-3-Phenyllactic Acid
CAS 20312-36-1
Summenformel C9H10O3
Menge 2.5 g
Synonym (S)-a-Hydroxy-benzenepropanoic Acid, (S)-3-Phenyllactic Acid (8CI), (aS)-a-Hydroxybenzenepropanoic Acid, (-)-2-Hydroxy-3- phenylpropanoic Acid, (-)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, (-)-3-Phenyllactic Acid, (-)-b-Phenyllactic Acid, (2S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, (S)-3-Phenyllactic Acid, (S)-Phenyllactic Acid, (S)-b-Phenyllactic Acid, 3-(S)-Phenyl lactic Acid, L-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, L-3-Phenyllactic Acid, L-Phenyllactic Acid, L-b-Phenyllactic Acid, S-(-)-3-Phenyllactic Acid, b-Phenyl-L-lactic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
SMILES O[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name (2S)-2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063