Learn More
L-4-Hydroxyphenyl-2,6-d2-alanine-2-d1, CDN
Artikelnummer. 30321119
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Conditionnement:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 30321119
Marque: CDN CDND18400.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine-alpha,2,6-D3
CAS 71939-39-4
Summenformel C9 D3 H8 N O3
Menge 0.05 g
Synonym L-Tyrosine-α,2,6-d3 (9 CI, ACI), L-4-Hydroxyphenyl-2,6-d2-alanine-2-d1, L-Tyrosine-α,2,6-D3, (2 S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,6-d2)propanoic-2-d acid, β-(p-Hydroxyphenyl-o,o-d2)alanine-α-d, L-Tyrosine-d3, L-4-Hydroxyphenylalanine-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11 H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2 D,8 D
SMILES [2 H]c1cc(O)cc([2 H])c1C[C@]([2 H])(N)C(=O)O
IUPAC-Name (2 S)-2-amino-2-deuterio-3-(2,6-dideuterio-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 184.207
Formelmasse 184.0927 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis