Learn More
Tocris Bioscience™ L-689,560
Description
L-689,560 is a very potent antagonist at the glycine-NMDA site.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | trans-2-Carboxy-5,7-dichloro-4-phenylaminocarbonylamino-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 139051-78-8 |
| Prozentgehaltsbereich | >99% |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 25mM in DMSO |
| Ziel | NMDA Receptor Antagonists |
| Summenformel | C17H15Cl2N3O3 |
| Formelmasse | Observed MW: 380.23 |
| Reinheit | 99% |
Nur für Forschungszwecke