Learn More
L-Alaninamid Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11965531 1 g 1 Gramm
11985531 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11965531
Marke: Thermo Scientific Acros 442950010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 33208-99-0 | C3H9ClN2O | 124.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33208-99-0
Summenformel C3H9ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 124.57
MDL-Nummer MFCD00066145
InChI-Schlüssel FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
Synonym l-alaninamide hydrochloride, l-alaninamide hcl, s-2-aminopropanamide hydrochloride, l-alanine amide hydrochloride, 2s-2-aminopropanamide hydrochloride, s-2-aminopropionamide hydrochloride, h-ala-nh2.hcl, ala-nh2 hcl, alaninamide, hydrochloride, l-alaninamidehydrochloride
PubChem CID 2775816
IUPAC-Name (2S)-2-aminopropanamidhydrochlorid
SMILES Cl.C[C@H](N)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alaninamide hydrochloride
Schmelzpunkt 213°C to 215°C
Prozentgehaltsbereich 94 to max. 106% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung 11.5
Formelmasse 124.57
Reinheit (%) 95%
Produktidentifikator
  • L-Alaninamide hydrochloride