Learn More
L-Alanin-13C3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Alanine-13C3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 1 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1 |
| Reinheit (%) | >95% |