Learn More
L-Alanin-13C3, TRC
Artikelnummer. 17959274
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17959274 5 mg 5 Milligramm
17908904 1 mg 1 Milligramm
17928914 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17959274 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA4815045MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100108-77-8
Summenformel 13C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 92.07
Synonym L-Alanine-1,2,3-13C3
IUPAC-Name (2S)-2-Amino(1,2,3-13C3)Propansäure
SMILES O[13C]([13C@@H](N)[13CH3])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine-13C3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Reinheit (%) >95%