Learn More
L-Alanin-3,3,3-d3, CDN
Artikelnummer. 30327572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327572 0.25 g 0.25 Gramm
30315601 0.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30327572 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND12970.25G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie über 4000 hochwertige deuterierte Verbindungen, die direkt ab Lager versandfertig sind und somit schnell geliefert werden. Wir bieten viele einzigartige APIs an, darunter pharmazeutische Wirkstoffe, Nitrosamine, Aminosäuren, Steroide, Gase, Pestizide und Fettsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine-d3
CAS 63546-27-0
Summenformel C3 D3 H4 N O2
Menge 0.25 g
Synonym L-Alanine-3,3,3-d3 (9 CI, ACI), L-[3,3,3-d3]Alanine, β,β,β-Trideutero-L-alanine, (2 S)-2-Aminopropanoic-3,3,3-d3 acid, L-Alanine-3,3,3-D3, L-Alanine-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3,3,3-trideuteriopropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 92.112
Formelmasse 92,067 g/mol
Reinheit (%) 99 Atom % D, Minimum 98% chemische Reinheit