Learn More
L-Alanin 4-Nitroanilid Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410069
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15410069 250 mg 250 Milligramm
15490059 1 g 1 Gramm
15400069 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410069 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63393.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 31796-55-1 | C9H12ClN3O3 | 245.663 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31796-55-1
Summenformel C9H12ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 245.663
MDL-Nummer MFCD00039088
InChI-Schlüssel YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Synonym h-ala-pna hcl, l-alanine 4-nitroanilide hydrochloride, h-ala-pna.hcl, alanine-p-nitroanilide hydrochloride, s-2-amino-n-4-nitrophenyl propionamide hydrochloride, s-2-amino-n-4-nitrophenyl propanamide hydrochloride, 2s-2-amino-n-4-nitrophenyl propanamide hydrochloride, h-ala-pna-hcl, h-l-ala-pna hcl, pubchem12864
PubChem CID 2802426
IUPAC-Name (2S)-2-amino-N-(4-nitrophenyl)propanamidhydrochlorid
SMILES CC(C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
Farbe Gelb
Beilstein 6303731
Menge 250 mg
Formelmasse 245.66
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver