missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Alanin-Benzylester-Benzolsulfonsäuresalz, TRC

Artikelnummer. 30323863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323863 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30323863 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA481535500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Alanine Benzyl Ester Benzenesulfonic Acid Salt
CAS 101399-43-3
Summenformel C10 H13 N O2 . C6 H6 O3 S
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13NO2.C6H6O3S/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h2-6,8H,7,11H2,1H3;1-5H,(H,7,8,9)/t8-;/m0./s1
SMILES C[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name Benzolsulfonsäure; Benzyl-(2S)-2-aminopropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 337.39
Formelmasse 337.0984
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.