Learn More
L-Alanine Benzyl Ester Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Alanine Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 5557-83-5 |
| Summenformel | C10H14ClNO2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | L-Alanine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, (S)-Benzyl 2-aminopropanoate Hydrochloride, Benzyl L-Alaninate Hydrochloride, NSC 523831 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,11H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | benzyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.68 |
| Formelmasse | 215.0713 |