Learn More
L-Alanin-d3, TRC
Artikelnummer. 30179498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179498 50 mg 50 Milligramm
30179129 100 mg 100 Milligramm
30179107 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30179498 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA48150350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63546-27-0
Summenformel C3 D3 H4 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 92.112
Synonym L-Alanine-3,3,3-d3 (9CI, ACI), L-[3,3,3-d3]Alanine, β,β,β-Trideutero-L-alanine, (2S)-2-Aminopropanoic-3,3,3-d3 acid, L-Alanine-3,3,3-D3, L-Alanine-d3
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3,3,3-Trideuteriopropansäure
SMILES [2H]C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine-d3
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
Formelmasse 92.067