Learn More
L-Alanin-Ethylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30322435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322435 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA510580100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 1115-59-9
Summenformel C5H12ClNO2
Menge 100 g
Synonym (S)-2-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl (S)-Alaninate Hydrochloride, Ethyl L-Alaninate Hydrochloride, L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](C)N
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-aminopropanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
Formelmasse 153.0557