Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Alaninmethylester Hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10490531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10490531 25 g Glasflasche 25 Gramm
10100462 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490531 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 308360250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2491-20-5 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2491-20-5
Summenformel C4H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
MDL-Nummer MFCD00063663
InChI-Schlüssel IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Synonym l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
PubChem CID 2733257
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-aminopropanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine methyl ester hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 109.0°C to 111.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C3CH(NH2)CO2CH3·HCl
Menge 25 g
Spezifische Drehung + 7.00
Formelmasse 139.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver