Learn More
L-Alaninmethylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30323419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323419 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323419 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA481000100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 2491-20-5
Summenformel C4H10ClNO2
Menge 100 g
Synonym (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, Alanine Methyl Ester Hydrochloride, L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride Salt, Methyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl L-Alaninate Hydrochloride, Methyl Alaninate Hydrochloride, NSC 29729
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](C)N
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-aminopropanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
Formelmasse 139.04