missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Alanyl-Diphenylborinat, 95 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15491478
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15491478 250 mg 250 Milligramm
15481478 1 g 1 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15491478

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55277.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 116628-50-3
Summenformel C15H16BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 253.108
MDL-Nummer MFCD22125132
InChI-Schlüssel BKYIQCXZZVWSLF-LBPRGKRZSA-N
Synonym diphenylboranyl 2s-2-aminopropanoate, l-alanyl diphenylborinate
PubChem CID 99738129
IUPAC-Name Diphenylboranyl (2S)-2-aminopropanoat
SMILES B(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)OC(=O)C(C)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Alanyl diphenylborinate
Menge 250 mg
Formelmasse 253.11
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.